Merck
83086
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
BMIMMeSO4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
250.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 83086, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476-1.482
densidad
1.21 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Halogen free ionic liquid[1][2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J.S. Yadav et al.
New. J. Chem., 27, 462-462 (2003)
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 32, 654-654 (2003)