809810
Clodinafop-propargyl-(phenoxy-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (CP)
formulario
crystals
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#CCOC(C(C)O[13C]([13CH]=[13CH]1)=[13CH][13CH]=[13C]1OC2=C(F)C=C(Cl)C=N2)=O
InChI
1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,13+1,14+1
Clave InChI
JBDHZKLJNAIJNC-ANBMRESWSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable