Saltar a
809586
11-Deoxycorticosterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
Cortexone-13C3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1220,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C18H30O3
Peso molecular:
333.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
EC Number:
200-659-6
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
1220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h15-18,22H,3-6,8-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18?,20-,21-/m0/s1/i7+1,11+1,14+1
InChI key
HWSBXBKHQXFKBT-RZDKJTFNSA-N
General description
Tracer for steroid hormone biosynthesis studies. Applied in research on mineralocorticoid metabolism and adrenal steroidogenesis. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
803146730637731641
description
100 μg/mL in methanol, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
description
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
description
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
97% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
solution
form
powder
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)