Merck
80940
Sigma-Aldrich
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein:
1767555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.432
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter