808717
Titanium disulfide
Crystal, 99.995%
Sinónimos:
Titanium disulphide, Titanium sulfide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.995%
Formulario
crystals
L × An × Al
0.5 cm × 0.5 cm × 0.1-0.15 mm, typical size, some variation in dimensions may occur with different batches
cadena SMILES
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
Clave InChI
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de preparación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.