Merck
808318
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-propionic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinónimos:
3-(3,5-Dihydroxyphenyl-propanoic acid-13C3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C6H10O4
Peso molecular:
185.15
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]C1=CC(O)=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10-11H,1-2H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,9+1
Clave InChI
ITPFIKQWNDGDLG-SKBHVPMCSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)