Documentos clave
807435
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
100 nm avg. part. size, 1 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Código UNSPSC:
12141740
Formulario
nanospheres
concentración
1 mg/mL in water
tam. prom. pieza
100 nm
λmáx.
490 nm
grupo funcional
PEG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Nota de preparación
Shake well before use.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.