Documentos clave
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Sinónimos:
PLGA
Seleccione un Tamaño
5 G
447,00 €
447,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
447,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
447,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
pellets
mol peso
Mw 6,000-10,000
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)