Merck
805777
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinónimos:
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC3H6O3
Peso molecular:
103.08
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
Clave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)