Merck
805211
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
Sinónimos:
Degradex® Fluorescent PLGA
Seleccione un Tamaño
50 MG
336,00 €
336,00 €
Precio de catálogo672,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
336,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
336,00 €
Precio de catálogo672,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
Excitation/emission: 460/500 nm
Nivel de calidad
Formulario
powder
diámetro promedio
200 nm
densidad
1.3 g/cm3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer.
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature.
  • Add DI water or buffer to the container.
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Aplicación
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Información legal
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
Preguntas
  1. How is the label affixed to the particles—is it covalently bound to PLGA, or is it encapsulated within PLGA?
    1 respuesta
    1. The label is encapsulated within the nanoparticles rather than being covalently attached.
      ¿Le ha resultado útil?