Documentos clave
805033
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
carbon ≥80 %, diam. 1.2-2.0 nm, avg. no. of layers, 1
Sinónimos:
CNT, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotubes, Tuball
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
El producto 805033 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
powder
Nivel de calidad
Características
avg. no. of layers 1
composición
carbon, ≥80%
Longitud
>5 μm , AFM
Diámetro
1.2-2.0 nm
superficie
520 m2/g
diámetro promedio
1.8 nm
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used as additives.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.