Merck
804835
Sigma-Aldrich
P(o-tol)3 Pd G3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H34NO3PPdS
Número de CAS:
Peso molecular:
674.10
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Características
generation 3
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
NC1=C(C2=CC=CC=C2[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C1.CC3=CC=CC=C3P(C4=CC=CC=C4C)C5=CC=CC=C5C
InChI
1S/C21H21P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h4-15H,1-3H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clave InChI
LUGPLNLXIADYMW-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.