Merck
804797
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Isobutyl methyl ketone-13C6, Isopropylacetone-13C6, MIBK-13C6, Methyl isobutyl ketone-13C6
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)213CH13CH213CO13CH3
Peso molecular:
106.11
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
crystals
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
NTIZESTWPVYFNL-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)