803928
Benzyl 4-(trifluoromethylsulfonyloxy)-3-(trimethylsilyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Sinónimos:
Garg Azacyclohexyne Precursor
About This Item
Productos recomendados
descripción
FP: >230°F
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4902
densidad
1.2625 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C1
InChI
1S/C17H22F3NO5SSi/c1-28(2,3)15-11-21(16(22)25-12-13-7-5-4-6-8-13)10-9-14(15)26-27(23,24)17(18,19)20/h4-8H,9-12H2,1-3H3
Clave InChI
QGKRRFLQHRMSAL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.