Merck
803014
Sigma-Aldrich
Quinoline-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C9H7N
Peso molecular:
138.09
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[13C]12=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]1[13CH]=[13CH][13CH]=N2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clave InChI
SMWDFEZZVXVKRB-RIQGLZQJSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)