Merck
799556
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone trimethacrylate
average Mn 950
Sinónimos:
PCLTMA
Seleccione un Tamaño
2 G
489,00 €
489,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
489,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
489,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 950
índice de refracción
n20/D 1.476
densidad
1.120 at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Polycaprolactone is a biodegradable polymer used in biomedical applications. Polycaprolactone trimethacrylate has been used as a building block for a biodegradable crosslinked polymer networks.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses and evaluation of biodegradable multifunctional polymer networks
Chung I, et al.
Eur. Polymer J., 39(9), 1817-1822 (2003)
A Novel Injectable Poly(e-caprolactone)/Calcium Sulfate System for Bone Regeneration: Synthesis and Characterization.
La Gatta A
Macromolecular Bioscience, 2, 1108-1117 (2005)
Artículos
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.