799173
Dimethyl-di(methacroyloxy-1-ethoxy)silane
>90.0%
Sinónimos:
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1′-[(dimethylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>90.0%
formulario
liquid
contiene
50-500 ppm Phenothiazine as inhibitor
densidad
1.046 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C(OCCO[Si](C)(C)OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=C
InChI
1S/C14H24O6Si/c1-11(2)13(15)17-7-9-19-21(5,6)20-10-8-18-14(16)12(3)4/h1,3,7-10H2,2,4-6H3
Clave InChI
OWETURSZOBVTAD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable