798436
Endo-1-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Sinónimos:
(1S,4S,5S)-5-(naphthalen-1-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
under inert gas
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3
Clave InChI
RGHUOMJULXTHPX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.
Contenido relacionado
The Kwon Group has made major strides in the development and application of nucleophilic phosphinocatalysis reactions as a means to synthesize carbo- and heterocycles that serve as synthetic intermediates for both natural products and medicinally useful compounds.