Merck
797820
Sigma-Aldrich
2-{3-[ω-Methylpoly(dimethylsiloxane)-α-yl]propoxy}ethyl {2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl}carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
About This Item
Fórmula lineal:
C12H20NO5[C2H6OSi]nC2H6Si-R
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
liquid
contiene
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
densidad
0.973 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
UV curable PDMS based monomer for silicone hydrogel application in medical devices.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)