Merck
797545
Sigma-Aldrich
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C2(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)OC1
InChI
1S/C10H15NO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-10(6-11)7(12)4-14-10/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
OIFFGPWHSKSMTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Spirocyclic building block is part of a series of advanced angular[3.3]heptanes developed by Carreira and coworkers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenido relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.