Merck
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
92.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
cadena SMILES
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
Clave InChI
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)