Merck
796891
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
Seleccione un Tamaño
1 G
252,00 €
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
252,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
97.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
142-146 °C (exp)
cadena SMILES
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
Clave InChI
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could