Merck
796735
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
descripción
Flash point: 210°F
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.4345
densidad
1.02885 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OC(CC1CC1)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
Clave InChI
KVVDRQDTODKIJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)