Merck
796670
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile
Sinónimos:
2,2,3,3-Tetramethylbutanedinitrile, 2,3-Dicyano-2,3-dimethylbutane, Tetramethylsuccinic acid dinitrile, Tetramethylsuccinodinitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
69,90 €
69,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
69,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
69,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CC(C)(C)C(C)(C)C#N
InChI
1S/C8H12N2/c1-7(2,5-9)8(3,4)6-10/h1-4H3
Clave InChI
ZVQXQPNJHRNGID-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,2,3,3-Tetramethylsuccinonitrile can be used as a reactant to synthesize:
  • 3,4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines by reacting with aryl lithium species in the presence of TMSCl.[1]
  • Phenyl substituted metal-free fused tetraazachlorins by condensation reaction with substituted phthalonitrile derivatives in the presence of InCl3.[2]
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Kidney,Liver, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
An efficient synthesis of metal-free tetraazachlorins via indium complexes
Makarova EA, et al.
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 17(08n09), 785-790 (2013)
3, 4-Dihydro-3H-pyrrol-2-imines as Conformationally Restrained 1, 3-Diazabutadienes: Synthesis, Structural Properties and Protonation
Janich S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2077-2087 (2009)