795399
Gold nano-urchins
60 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinónimos:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Productos recomendados
descripción
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
Ensayo
>95% (reactant free)
Formulario
dispersion
nanourchin
superficie
1.13E+04nm^2
tam. prom. pieza
60 nm
pH
6-7
λmáx.
585 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.