79422
Phosphazene base P4-t-Oct solution
1.00 M±0.05 M in hexane
Sinónimos:
1-tert-Octyl-4,4,4-tris(dimethylamino)-2,2-bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene)
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
concentración
1.00 M±0.05 M in hexane
cadena SMILES
CN(C)P(=NP(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H71N13P4/c1-25(2,3)24-26(4,5)27-40(28-41(31(6)7,32(8)9)33(10)11,29-42(34(12)13,35(14)15)36(16)17)30-43(37(18)19,38(20)21)39(22)23/h24H2,1-23H3
Clave InChI
HGZNCRLCTDLORC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?