Documentos clave
793833
Sigma-Aldrich
Methylammonium triiodoplumbate(II) precursor solution
greener alternative
40 wt. % in DMF
Sinónimos:
Methanamine, triiodoplumbate(1−), Methylamine triiodoplumbate(1−), Methylammonium triiodoplumbate(1−), Plumbate(1−), triiodo-, hydrogen, compound with methanamine (1:1)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3NH3]+[PbI3]-
Peso molecular:
619.98
Código UNSPSC:
12352302
Formulario
solution
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
40 wt. % in DMF
índice de refracción
n20/D 1.520
densidad
1.368 g/mL at 25 °C
λmáx.
321 nm
categoría alternativa más sostenible
Aplicación
Methylammonium lead iodide is a well studied precursor for the deposition of perovskite active layers for advanced photovoltaics[1]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60.56 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nam Joong Jeon et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(51), 19087-19090 (2013-12-10)
A set of three N,N-di-p-methoxyphenylamine-substituted pyrene derivatives have successfully been synthesized and characterized by (1)H/(13)C NMR spectroscopy, mass spectrometry, and elemental analysis. The optical and electronic structures of the pyrene derivatives were adjusted by controlling the ratio of N,N-di-p-methoxyphenylamine to
Artículos
Solar panel demand surges for sustainable energy, with power output rising from 5.0 to 90 GWh/d from 2010 to 2016.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Ver todo