Merck
793418
Sigma-Aldrich
Phenyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Sinónimos:
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(phenyl)acetaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
97,60 €
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
97,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14BNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
275.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
97,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
144-149 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C(C=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H14BNO5/c1-15-7-12(17)19-14(20-13(18)8-15)11(9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
Clave InChI
RQJSTCYODUTEFL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.