Merck
792683
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl fluoride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6F2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
192.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
25-30 °C
cadena SMILES
CC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(F)C=C1
InChI
1S/C7H6F2O2S/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
YWDLFHAWBWCNTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)