Merck
792470
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos
96% (HPLC)
Sinónimos:
2-Di-t-butylphosphino-4-methoxy-3,5,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl, [~1:1 mixture with regioisomer, 2-Di-t-butylphosphino-5-methoxy-3,4,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl]
Seleccione un Tamaño
250 MG
72,80 €
1 G
191,10 €
5 G
1110,00 €
72,80 €
Precio de catálogo104,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
72,80 €
1 G
191,10 €
5 G
1110,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H53OP
Peso molecular:
496.75
Código UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
72,80 €
Precio de catálogo104,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
125-135 °C
grupo funcional
phosphine
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the