791628
Trimethylamine-d9 N-Oxide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[O-][N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Clave InChI
UYPYRKYUKCHHIB-GQALSZNTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable