Merck
791431
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
greener alternative
avg. no. of layers, 6 ‑ 8
Sinónimos:
SMW 210, SWeNT®, multiwall carbon nanotubes, MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352103
descripción
Aspect ratio (L/D) 350-550
Tubes typically have 6-8 tube walls.
Ensayo
70-80% (Carbon content, TGA)
Formulario
powder or granules
Características
avg. no. of layers 6 ‑ 8
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
resistividad de superficie
700-900 Ω/sq (by 4-point probe method)
D.E. × D.I. × L
10 nm × 4.5 nm × 4 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
densidad
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
0.06‑0.08 g/cm3
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Aplicación
A specialty multiwall material primarily intended to impart conductivity to polymers and resins at very low loading and where cost is critical.
Nota de preparación
CoMoCat Catalytic Chemical Vapor Deposition (CVD) Method
Información legal
Product of SouthWest NanoTechnologies; Inc.
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
SWeNT is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)