Merck
779830
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]-2-oxazoline
≥97%
Sinónimos:
(2R)-1-[(4S)-4-(1,1-Dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Naud ligand SL-N004-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H30FeNOP
Número de CAS:
Peso molecular:
495.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C24H25NOP.C5H5.Fe/c1-24(2,3)22-17-26-23(25-22)20-15-10-16-21(20)27(18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;1-2-4-5-3-1;/h4-16,22H,17H2,1-3H3;1-5H;/t22-;;/m1../s1
Clave InChI
PIKHGGNXFQMMMR-GJICFQLNSA-N
Descripción general
sold in collaboration with Solvias AG
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)