Merck
779741
Sigma-Aldrich
Methyl 2-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Beilstein:
475220
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
concentración
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-2-3-5-7(6)10-11-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
LGHLODHMWICPLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Review[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide