Merck
779725
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.25
Beilstein:
8683216
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.5% (HPLC)
96%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -21.0±2.0°, c = 1 in methanol
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clave InChI
VDDMCMFPUSCJNA-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
(R)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine can be used as a key intermediate in the synthesis of a β-proline analog named (3R)-carboxy pyrrolidine.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of (3R)-carboxy pyrrolidine (a beta-proline analogue) and its oligomer
Kim Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 10(21), 2417-2419 (2000)