779679
(RS)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, rac-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
cadena SMILES
COC(OC)C(C)O
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
PRAYXKGWSGUXQK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50.7 °C