Merck
779512
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Acetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H3F5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.10
Beilstein:
1985849
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
cadena SMILES
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
Clave InChI
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)