778354
Sodium SelenoSulfate Solution
Sinónimos:
Disodium selenosulfate, Selenosulfuric acid Disodium salt
About This Item
Productos recomendados
composición
Sodium Selenosulfate, 8.2%
Sodium Sulfate, 12.8%
Water, 79%
Aplicación
Sodium Selenosulfide is commonly used as a selenium source for the formation of nanoparticles in solution including the formation of selenide quantum dots. In many reactions it can serve the same purpose as selenourea but is more stable and easier to handle.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Catalysis Communications, 12(11), 1051-1054 (2011)
The Journal of Physical Chemistry B, 104(31), 7344-7347 (2000)
The Journal of Physical Chemistry C, 111(15), 5661-5666 (2007)