777994
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Seleccione un Tamaño
483,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
483,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
fluorescencia
λem 770 nm
, quantum yield 10%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.
Protocolos
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.