777897
Z-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Cbz-Val-OH-13C5,15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Cbz
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
Clave InChI
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable