Merck
77750
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic anhydride
≥97.0% (T)
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5OCH2CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
286.28
Beilstein:
2002756
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (T)
mp
70-74 °C
cadena SMILES
O=C(COc1ccccc1)OC(=O)COc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(11-19-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)12-20-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
CCSBNBKMACZDGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)