Merck
777072
Sigma-Aldrich
Phthalimidomethyl butyl trithiocarbonate
97%
Sinónimos:
Butyl TTC protected amine RAFT, Protected methylamine butyl trithiocarbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15NO2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
325.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
88-93 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCSC(=S)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H15NO2S3/c1-2-3-8-19-14(18)20-9-15-12(16)10-6-4-5-7-11(10)13(15)17/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
Clave InChI
OUCYVVFRLVYRSW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Aplicación
RAFT agent for controlled radical polymerization; Chain Transfer Agent (CTA)
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer (RAFT) Polymerization
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Artículos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.