Merck
776955
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5BrOS
Número de CAS:
Peso molecular:
205.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
72-77 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(C1=C(C)C(Br)=CS1)=O
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4-5(7)3-9-6(4)2-8/h2-3H,1H3
Clave InChI
CNQKPFYSSHUZHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)