Merck
775487
Sigma-Aldrich
(R)-β-Fluorophenethylamine hydrochloride
95%
Sinónimos:
R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride, (R)-β-Fluoro-β-phenylethylamine hydrochloride, (R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10FN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
175.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
190-200 °C
grupo funcional
amine
fluoro
phenyl
cadena SMILES
NC[C@H](F)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C8H10FN.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
Clave InChI
ULMDYGAIJJWADH-QRPNPIFTSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)