Merck
77540
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
2-Ethoxyaniline
Seleccione un Tamaño
250 ML
118,00 €
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
118,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
637069
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1 mmHg ( 67 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
n20/D 1.555
bp
231-233 °C (lit.)
densidad
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Clave InChI
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fan Xiao et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 97(3), 289-301 (2016-12-20)
Nonalcoholic fatty liver disease is considered a disorder of the endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria. Recent studies have shown that the ER and mitochondrial membranes overlap by 15-20%, a region referred to as the 'mitochondria-associated ER membrane' (MAM). Some proteins
Christophoros Mannaris et al.
Advanced healthcare materials, 7(12), e1800184-e1800184 (2018-04-27)
The efficient penetration of drugs into tumors is a major challenge that remains unmet. Reported herein is a strategy to promote extravasation and enhanced penetration using inertial cavitation initiated by focused ultrasound and cone-shaped gold nanoparticles that entrap gas nanobubbles.
Karina Ferreira Noronha Cruz et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 105(2), 601-607 (2016-10-12)
Electroactive nanofibers based on thermoplastic polyurethane (TPU) and poly(alkoxy anilines) produced by electrospinning has been explored for biomaterials applications. The thermoplastic polyurethane is a biocompatible polymer with good mechanical properties. The production of TPU nanofibers requires the application of high