Merck
774642
Sigma-Aldrich
(Diethylamino)sulfur trifluoride solution
1.0 M in dichloromethane
Sinónimos:
DAST solution in dichloromethane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10F3NS
Número de CAS:
Peso molecular:
161.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in dichloromethane
densidad
1.303 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review[1][2]
  • Review on nucleophilic fluorination.[2]
  • Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers[3] and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.[4]
  • Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.[5]
  • Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.[6][7][8]
  • Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.[9]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kirihara, Masayuki
Tetrahedron Letters, 47(22), 3777-3777 (2006)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to a-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony(III) chloride
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
Stereoselective introduction of a trifluoromethyl group into an unsaturated system
Tellier, F.; Sauvetre, R.
Tetrahedron Letters, 32, 5963-5963 (1991)
Fluorination with diethylaminosulfur trifluoride and related aminofluorosulfuranes
M. Hudlicky
Org. React., 35, 513-513 (1988)
Sophie Canova et al.
Organic letters, 8(10), 2091-2094 (2006-05-05)
[reaction: see text] Treatment of beta,gamma-unsaturated monoprotected 1,2-diols with diethylaminosulfur trifluoride (DAST) allows the stereoselective formation of beta,gamma-unsaturated aldehydes in good yields and with a good transfer of chirality.