Merck
774308
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,4-dithiocarboxamide
97%
Sinónimos:
1,4-Naphthalenedicarbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10N2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
271-291 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(=S)c1ccc(C(N)=S)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10N2S2/c13-11(15)9-5-6-10(12(14)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H2,13,15)(H2,14,16)
Clave InChI
RMVWFHNLLYPEGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)