Merck
773646
Sigma-Aldrich
Potassium (4-cyanophenyl)trifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4BF3KN
Número de CAS:
Peso molecular:
209.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
>300 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BF3N.K/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7;/h1-4H;/q-1;+1
Clave InChI
JEQAKQWNUUSKHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)