Merck
773344
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyano-3,6-difluoroaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4F2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
92-97 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
Nc1c(F)ccc(F)c1C#N
InChI
1S/C7H4F2N2/c8-5-1-2-6(9)7(11)4(5)3-10/h1-2H,11H2
Clave InChI
ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)