Merck
773336
Sigma-Aldrich
1-Boc-5-bromoindoline
97%
Sinónimos:
5-Bromo-1-(tert-butyloxycarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, 5-Bromo-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
126-128 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H16BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
Clave InChI
UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable